Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para sindecano 1 (SDC1) humano
Código de producto. 15445123
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 × 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
15445123 96 pruebas 1 set
17125559 5 × 96 pruebas cada uno
2 options
Código de producto. 15445123
Marca: Invitrogen™ EHSDC1
Kit de ELISA tipo sándwich
El ensayo ELISA para el sindecano 1 humano (SDC1) cuantifica el sindecano 1 humano en suero, plasma o medio de cultivo celular humanos. El ensayo reconocerá exclusivamente el sindecano 1 hu tanto natural como recombinante. Principio del método El ensayo ELISA (enzimoinmunoanálisis de adsorción) de tipo sándwich de fase sólida para el sindecano 1 humano está diseñado para medir la cantidad de diana que se une entre un par de anticuerpos combinados. Se ha recubierto previamente un anticuerpo específico del objetivo en los pocillos de la microplaca suministrada. A continuación, se agregan muestras, estándares o controles a estos pocillos y se unen al anticuerpo inmovilizado (captura). Se forma el sándwich mediante la adición del segundo anticuerpo (detector), se añade una solución de sustrato que reacciona con el complejo enzima-anticuerpo-objetivo para producir una señal cuantitativa. La intensidad de esta señal es directamente proporcional a la concentración del objetivo presente en la muestra original. Validación rigurosa Cada lote fabricado de este kit de ELISA se somete a pruebas de calidad para determinar criterios tales como sensibilidad, especificidad, precisión y consistencia entre lotes. Consulte el manual para obtener más información sobre la validación.
El CD138 (sindecano 1) es un proteoglicano transmembranal compuesto por una proteína central y cinco glicosaminoglicanos que pueden unir una variedad de citoquinas y modular su actividad, así como la actividad de los componentes de la matriz extracelular e influir en muchos procesos de desarrollo. El CD138 se expresa principalmente en la diferenciación de los queratinocitos y se sobrerregula transitoriamente en todas las capas de la epidermis tras una lesión tisular. El CD138 también está altamente expresado en las células plasmáticas y se puede detectar incluso en fibroblastos, células musculares lisas vasculares y células endoteliales. La sobrerregulación y la subrregulación del CD138 en la superficie celular a menudo se correlaciona con el aumento de características cancerosas. Los niveles séricos de sCD138 soluble expulsado se utilizan como factor pronóstico de la carcinogénesis. Se espera que el CD138 desempeñe un papel en la adhesión celular, la proliferación celular, la migración celular y las interacciones célula-matriz a través de su receptor para las proteínas de la matriz extracelular. Además, el CD138 se expresa en la superficie de las células pre-B y las células plasmáticas, pero está ausente de las células B maduras y se pierde de las células de mieloma apoptótico. Se ha detectado alteración de la expresión del CD138 en varios tipos de tumores diferentes. Aunque pueden existir varias variantes de transcripción para el gen CD138, hasta la fecha se han descrito las naturalezas completas de solo dos que representan las variantes principales y codifican la misma proteína.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso P18827
Intervalo del ensayo 16,38-4000 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 14 pg
Intervalo de calibración De 14 pg/mL a 4000 pg/ml
ensayo ELISA sandwich de fase sólida
Conjugado Biotina
Tipo de producto Kit de ELISA
Familia de proteínas Otras proteínas
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Especificidad Este par de anticuerpos ELISA detecta el sindecano 1 humano. Otras especies no determinadas.
Suficiente para 96 ensayos
Especies diana Humano
Para utilizar con (aplicación) ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 6382
Símbolo de gen CD138,SDC,SYND1,syndecan
CV interensayo < 12 %
CV intraensayo < 10 %
Contenido del kit Placa de 96 pocillos recubiertos previamente, Estándar, Concentrado de diluyente de ensayo, Anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, Tampón de lavado, Cromógeno, Solución de parada, Cubiertas adhesivas para placas
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 96 pruebas
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Inflamación
Volumen de muestra 15 μl de plasma; 15 μl de suero; 100 μl de sobrenadante
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Sinónimo CD138, SDC, SYND1, sindecano
Objetivo Humano
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min