Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC Syncronis™ HILIC
Código de producto. 11839362 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
10 mm
30 mm
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diámetro (métrico):
2,1 mm
2,1 mm
3 mm
4 mm
4,6 mm
Tamaño de partículas:
1,7 μm
3 μm
5 μm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
paquete de 4
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) Tamaño de partículas unitSize
11839362 150 mm 3 mm 5 μm cada uno
11809352 30 mm 2,1 mm 5 μm cada uno
11849352 50 mm 2,1 mm 5 μm cada uno
11859352 50 mm 3 mm 5 μm cada uno
11889352 100 mm 2,1 mm 5 μm cada uno
11819362 100 mm 4,6 mm 5 μm cada uno
11829362 150 mm 2,1 mm 5 μm cada uno
11849362 150 mm 4 mm 5 μm cada uno
11859362 150 mm 4,6 mm 5 μm 1 PCS
11899362 250 mm 4,6 mm 5 μm cada uno
13473969 150 mm 4,6 mm 3 μm cada uno
13463969 150 mm 2,1 mm 3 μm cada uno
13453969 100 mm 4,6 mm 3 μm cada uno
13443969 50 mm 2,1 mm 3 μm cada uno
12385683 100 mm 3 mm 1,7 μm cada uno
12375683 100 mm 2,1 mm 1,7 μm cada uno
12345683 50 mm 2,1 mm 1,7 μm cada uno
11574625 10 mm 4 mm 5 μm paquete de 4
11554625 10 mm 2,1 mm 5 μm paquete de 4
19 options
Código de producto. 11839362
Marca: Thermo Scientific™ 97505153030
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Maximice la reproducibilidad de cromatografía de líquidos y la productividad del laboratorio utilizando las columnas LC Thermo Scientific™ Syncronis™ HILIC.
Garantice separaciones uniformes y predecibles de analitos polares e hidrófilos con las columnas para LC de HILIC Thermo Scientific™ Syncronis™. La sílice de gran superficie y pureza y la cobertura de fase estacionaria densa minimizan las interacciones secundarias y ofrecen separaciones reproducibles y de alta resolución. La fase estacionaria zwitteriónica da como resultado una superficie neutra y de alta polaridad y proporciona selectividad alternativa a las columnas C18 sin emparejamiento de iones ni derivatización. Las fases móviles altamente orgánicas utilizadas con las fases de HILIC Syncronis facilitan una desolvatación eficaz en la detección de ESI-MS y una sensibilidad mejorada.
Fabricadas y probadas rigurosamente en instalaciones con acreditación ISO 9000, estas columnas se han diseñado para satisfacer una amplia gama de necesidades analíticas, incluidos el desarrollo rápido de métodos, el análisis cuantitativo y el control de calidad.
Separaciones altamente reproducibles
  • La fase estacionaria rigurosamente probada unida a sílice de la más alta calidad asegura un rendimiento para LC uniforme y predecible
Excelentes formas de pico para mejorar la resolución y la sensibilidad
  • Cobertura de superficie densa de sílice que minimiza las interacciones secundarias y la formación de picos
Uniformidad excepcional columna a columna
  • Fabricadas, envasadas y probadas en instalaciones con acreditación ISO-9000
  • Cada columna se ha probado de manera individual para cumplir estrictas especificaciones de retención, eficacia y simetría de picos
  • Proceso de relleno automatizado mejorado
Selectividad alternativa
  • La fase unida de zwitterión mejora la retención de analitos polares e hidrófilos
  • Sin necesidad de par iónico ni derivatización
Sensibilidad mejorada con detección por MS
  • La fase móvil altamente orgánica facilita la desolvatación en ESI-MS
Disponibles en tres tamaños de partículas
  • 1,7 µm para separaciones de LC de muy alto rendimiento (UHPLC)
  • 3 µm y 5 µm para un análisis de HPLC más tradicional
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato de columna Columna de análisis
Diámetro (métrico) 3 mm
Longitud (métrico) 150 mm
Presión máxima 5800 psi (400 bar)
Tamaño de partículas 5 μm
pH De 2 a 8
Tamaño de poro 100 Å
Área de la superficie 320 m²/g
Temperatura 60 °C
Fase estacionaria Zwitterión
Línea de productos Syncronis
Material de embalaje Esférico, sílice ultrapura completamente poroso
Carga de carbono 5 %
Tipo de columna HILIC
Fase HILIC
Tipo Columna de análisis
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.