Learn More
Thermo Scientific™ Columnas de HPLC Syncronis™ C8
Código de producto. 11591174 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
10 mm
30 mm
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diámetro (métrico):
2,1 mm
2,1 mm
3 mm
4 mm
4,6 mm
Tamaño de partículas:
1,7 μm
3 μm
5 μm
Unit Size:
1 PCS
cada uno
paquete de 4
Product Code. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) Tamaño de partículas unitSize
11591174 50 mm 2,1 mm 1,7 μm cada uno
11859302 30 mm 2,1 mm 5 μm cada uno
11829312 50 mm 4,6 mm 5 μm cada uno
11849312 100 mm 3 mm 5 μm cada uno
11869312 100 mm 4,6 mm 5 μm cada uno
11879312 150 mm 2,1 mm 5 μm cada uno
11899312 150 mm 4 mm 5 μm cada uno
11809322 150 mm 4,6 mm 5 μm cada uno
11829322 250 mm 3 mm 5 μm 1 PCS
11839322 250 mm 4 mm 5 μm 1 PCS
11849322 250 mm 4,6 mm 5 μm cada uno
11514585 10 mm 4 mm 5 μm paquete de 4
11504585 10 mm 3 mm 5 μm paquete de 4
11594575 10 mm 2,1 mm 5 μm paquete de 4
13493959 150 mm 4,6 mm 3 μm cada uno
13483959 100 mm 4,6 mm 3 μm cada uno
13473959 100 mm 3 mm 3 μm cada uno
11849302 100 mm 3 mm 1,7 μm cada uno
11511184 100 mm 2,1 mm 1,7 μm cada uno
19 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11591174
Brand: Thermo Scientific™ 97202052130
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Utilice la columna C8 para separaciones de fase reversa de interacciones hidrófobas.
Mejore la uniformidad y la fiabilidad de las separaciones de cromatografía líquida (LC) con las columnas para LC Thermo Scientific™ Syncronis™ C8. La sílice de gran superficie y pureza y la cobertura de fase estacionaria densa minimizan las interacciones secundarias y ofrecen separaciones reproducibles y de alta eficiencia. La doble desactivación terminal proporciona una cobertura de superficie adicional e inercia hacia los compuestos básicos. Fabricadas y probadas rigurosamente en instalaciones con acreditación ISO 9000, estas columnas se han diseñado para satisfacer una amplia gama de necesidades analíticas, incluidos un rápido desarrollo de métodos, el análisis cuantitativo y el control de calidad, donde se requiere menos retención que cuando se usa una columna C18.
Separaciones altamente reproducibles
  • La fase estacionaria rigurosamente probada unida a sílice de la más alta calidad aseguran un rendimiento para LC uniforme y predecible.
Excelentes formas de pico para mejorar la resolución y la sensibilidad
  • Cobertura de superficie densa de sílice que minimiza las interacciones secundarias y la formación de picos
  • Doble desactivación terminal doble para una mayor cobertura de superficie
Uniformidad excepcional columna a columna
  • Fabricadas, envasadas y probadas en instalaciones con acreditación ISO-9000
  • Cada columna se ha probado de manera individual para cumplir estrictas especificaciones de retención, eficacia y simetría de picos
  • Proceso de relleno automatizado mejorado
Menor retención hidrófoba
  • Se recomienda para analitos moderadamente hidrófobos o cuando una fase menos hidrófoba proporcione una retención óptima
Disponibles en tres tamaños de partículas
  • 1,7 μm para separaciones rápidas para LC de muy alto rendimiento (UHPLC), y 3 μm y 5 μm para análisis HPLC más tradicionales
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Formato de columna Columna de análisis
Diámetro (métrico) 2,1 mm
Para utilizar con UHPLC
Longitud (métrico) 50 mm
Presión máxima 18130 psi (1250 bar)
Tamaño de partículas 1,7 μm
pH De 2 a 8
Tamaño de poro 100 Å
Área de la superficie 320 m²/g
Temperatura 60 °C
Tipo USP L7
Fase estacionaria C8
Línea de productos Syncronis
Material de embalaje Esférico, sílice ultrapura completamente poroso
Carga de carbono 10 %
Tipo de columna Fase reversa
Con desactivación terminal Sí
Fase Fase reversa
Show More Show Less
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.