Learn More
Thermo Scientific™ Columnas Syncronis™ C18
Código de producto. 11879272 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
10 mm
30 mm
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diámetro (métrico):
2,1 mm
2,1 mm
3 mm
4 mm
4,6 mm
Tamaño de partículas:
1,7 μm
3 μm
5 μm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
paquete de 4
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) Tamaño de partículas unitSize
11879272 50 mm 3 mm 1,7 μm cada uno
11819282 30 mm 2,1 mm 5 μm cada uno
11859282 50 mm 2,1 mm 5 μm cada uno
11889282 50 mm 4,6 mm 5 μm cada uno
11899282 100 mm 2,1 mm 5 μm cada uno
11723037 100 mm 3 mm 5 μm cada uno
11819292 100 mm 4,6 mm 5 μm cada uno
11829292 150 mm 2,1 mm 5 μm cada uno
11839292 150 mm 3 mm 5 μm cada uno
11859292 150 mm 4,6 mm 5 μm cada uno
11869292 250 mm 2,1 mm 5 μm cada uno
11879292 250 mm 3 mm 5 μm 1 PCS
11889292 250 mm 4 mm 5 μm cada uno
11899292 250 mm 4,6 mm 5 μm cada uno
11849292 150 mm 4 mm 5 μm cada uno
11859272 30 mm 2,1 mm 1,7 μm cada uno
11501184 50 mm 2,1 mm 1,7 μm cada uno
11889272 50 mm 4,6 mm 1,7 μm cada uno
11521184 100 mm 2,1 mm 1,7 μm cada uno
11809282 100 mm 3 mm 1,7 μm cada uno
11564555 10 mm 2,1 mm 5 μm paquete de 4
11574555 10 mm 3 mm 5 μm paquete de 4
11584555 10 mm 4 mm 5 μm paquete de 4
13459738 50 mm 2,1 mm 3 μm cada uno
13403959 50 mm 3 mm 3 μm cada uno
13479738 50 mm 4,6 mm 3 μm cada uno
13439738 100 mm 2,1 mm 3 μm cada uno
13423959 100 mm 3 mm 3 μm cada uno
13429738 100 mm 4,6 mm 3 μm cada uno
13449738 150 mm 2,1 mm 3 μm cada uno
13419738 150 mm 4,6 mm 3 μm cada uno
31 options
Código de producto. 11879272
Marca: Thermo Scientific™ 97102053030
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Se utilizan para separaciones de fase reversa de interacción hidrófoba.
Logre separaciones repetibles y uniformes para cromatografía de líquidos (LC) utilizando las columnas Thermo Scientific™ Syncronis™ C18. La sílice de gran superficie y pureza y la cobertura de fase estacionaria densa minimizan las interacciones secundarias y garantizan las separaciones robustas y de alta resolución. La doble desactivación terminal proporciona una cobertura de superficie adicional e inercia hacia los compuestos básicos. Fabricadas y probadas rigurosamente en instalaciones con acreditación ISO 9000, estas columnas se han diseñado para satisfacer una amplia gama de necesidades analíticas, incluidos el desarrollo rápido de métodos, el análisis cuantitativo y el control de calidad.
Separaciones altamente reproducibles
  • La fase estacionaria rigurosamente probada unida a sílice de la más alta calidad aseguran un rendimiento para LC uniforme y predecible.
Excelentes formas de pico para mejorar la resolución y la sensibilidad
  • Cobertura de superficie densa de sílice que minimiza las interacciones secundarias y la formación de picos
  • Doble desactivación terminal doble para una mayor cobertura de superficie
Uniformidad excepcional columna a columna
  • Fabricadas, envasadas y probadas en instalaciones con acreditación ISO-9000
  • Cada columna se ha probado de manera individual para cumplir estrictas especificaciones de retención, eficacia y simetría de picos
  • Proceso de relleno automatizado mejorado
Disponibles en tres tamaños de partículas
  • 1,7 μm para separaciones rápidas para LC de muy alto rendimiento (UHPLC), y 3 μm y 5 μm para análisis HPLC más tradicionales
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato de columna Columna de análisis
Diámetro (métrico) 3 mm
Para utilizar con UHPLC
Longitud (métrico) 50 mm
Presión máxima 18130 psi (1250 bar)
Tamaño de partículas 1,7 μm
pH Desde 2 hasta 9
Tamaño de poro 100 Å
Área de la superficie 320 m²/g
Temperatura 60 °C
Tipo USP L1
Fase estacionaria C18
Línea de productos Syncronis
Material de embalaje Esférico, sílice ultrapura completamente poroso
Carga de carbono 16 %
Tipo de columna Fase reversa
Con desactivación terminal Sí
Fase Fase reversa
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.