Learn More
SYNCRIP Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Proteintech 14024-1-AP-150UL
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16802494
  • 410.00€ / 150 microlitros
Beschreibung
Beschreibung
Heterogenous nuclear ribonucleoprotein (hnRNP) implicated in mRNA processing mechanisms. Component of the CRD-mediated complex that promotes MYC mRNA stability. Isoform 1, isoform 2 and isoform 3 are associated in vitro with pre-mRNA, splicing intermediates and mature mRNA protein complexes. Isoform 1 binds to apoB mRNA AU-rich sequences. Isoform 1 is part of the APOB mRNA editosome complex and may modulate the postranscriptional C to U RNA-editing of the APOB mRNA through either by binding to A1CF (APOBEC1 complementation factor), to APOBEC1 or to RNA itself. May be involved in translationally coupled mRNA turnover. Implicated with other RNA-binding proteins in the cytoplasmic deadenylation/translational and decay interplay of the FOS mRNA mediated by the major coding-region determit of instability (mCRD) domain. Interacts in vitro preferentially with poly(A) and poly(U) RNA sequences. Isoform 3 may be involved in cytoplasmic vesicle-based mRNA transport through interaction with synaptotagmins. Component of the GAIT (gamma interferon-activated inhibitor of translation) complex which mediates interferon-gamma-induced transcript-selective translation inhibition in inflammation processes. Upon interferon-gamma activation assembles into the GAIT complex which binds to stem loop-containing GAIT elements in the 3′-UTR of diverse inflammatory mRNAs (such as ceruplasmin) and suppresses their translation; seems not to be essential for GAIT complex function.
Spezifikation
Spezifikation
SYNCRIP
Polyclonal
Unconjugated
SYNCRIP
GRY RBP, hnRNP Q, HNRPQ, HNRPQ1, NS1 associated protein 1, NSAP1, pp68, RP1 3J17.2, SYNCRIP
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
10492, 363113, 56403
-20°C
Liquid
Immunoprecipitation, Western Blot
0.13 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
O60506, Q7TMK9, Q7TP47
Syncrip
SYNCRIP Fusion Protein Ag5167
150 μL
Primary
Human, Mouse, Rat
Antibody
IgG
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt