missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Synaptoporin Monoclonal Antibody (K49016_14F8), Invitrogen™

Código de producto. p-200089000
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 μL
200 μL
Tamaño de la unidad:
200 microgramos
50 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
30210607 200 μL 200 microgramos
30206391 50 μL 50 microgramos
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30210607

Marca: Invitrogen™ MA556003

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Sequence of this protein is as follows: TGWHSSGQRY LSDPMEKHSS

Synaptophysin 2, also known as synaptoporin, is a component of the synaptic vesicle membrane and thought to play an important role in synaptic vesicle trafficking (Dai et al., 2003). It is highly homologous to synaptophysin 1, yet differs in expression. Whereas synaptophysin 1 is ubiquitously expressed, synaptophysin 2 is concentrated in the mossy fiber synapses of the hippocampus (Grabs et al., 1994; Singec et al., 2002).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Synaptoporin
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon K49016_14F8
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol, 0.5% BSA and 0.09% sodium azide
génica SYNPR
N.º de referencia del gen P22831, Q8BGN8, Q8TBG9
Alias de gen 1500003F20Rik; SPO; Synaptoporin; synaptorin; SYNPR
Símbolos de los genes SYNPR
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human SYNPR peptide (immunogen range is 201-220).
Método de purificación Protein A
Cantidad 200 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 132204, 66030, 72003
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.