missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Synaptophysin Antibody (SYP/7976R) [Janelia Fluor™ 525], Novus Biologicals™
Descripción
Synaptophysin Monoclonal antibody specifically detects Synaptophysin in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Synaptophysin |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | SYP/7976R |
| Conjugado | Janelia Fluor 525 |
| Formulación | 50mM Sodium Borate |
| Alias de gen | Major synaptic vesicle protein p38, MRX, MRXSYP, synaptophysin |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Recombinant fragment (around aa 274-313) of human Synaptophysin protein (exact sequence is proprietary) |
| Método de purificación | Protein A or G purified |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?