missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Synapsin II Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (23GB4960), Invitrogen™

Descripción
Synapsins (synapsin I, II, III) are a family of synaptic vesicle phosphoproteins that have been implicated in modulation of neurotransmitter release and in synaptogenesis. Synapsin II (SYN2) is composed of two isoforms, synapsin IIa and IIb.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Synapsin II |
| Aplicaciones | Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry |
| Clasificación | Recombinant Monoclonal |
| Clon | 23GB4960 |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4 |
| génica | SYN2 |
| N.º de referencia del gen | Q63537, Q92777 |
| Alias de gen | 2900074L19Rik; AI836018; AI841723; SYN2; synapsin 2; synapsin II; Synapsin-2; SYNII; SYNIIa; SYNIIb |
| Símbolos de los genes | SYN2 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?