Learn More
SymLine Tubos, FlexTube & FlexTube Pro
Código de producto. p-7084233
Change view
Click to view available options
Tipo de producto:
FlexTube
FlexTube Pro
Tubo
Diámetro exterior (imperial):
0.63 - 0.66 in., 10 mm
0.63 - 0.66 in., 12 mm
0.63 - 0.66 in., 16.9 mm
0.63 - 0.66 in., 19.8 mm
0.63 - 0.66 in., 6 mm
0.63 - 0.66 in., 8 mm
13 mm
Longitud global (métrico):
1 m
1,5 m
2,5 m
25 m
600 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
1 metro
cada uno
Código de producto. Tipo de producto Diámetro exterior (imperial) Longitud global (métrico) unitSize
15720189 FlexTube Pro 0.63 - 0.66 in., 16.9 mm 600 mm cada uno
15530275 FlexTube Pro 0.63 - 0.66 in., 16.9 mm 1,5 m cada uno
15815237 FlexTube Pro 0.63 - 0.66 in., 16.9 mm 2,5 m cada uno
15896551 FlexTube Pro 0.63 - 0.66 in., 16.9 mm 1 m cada uno
15889657 FlexTube 0.63 - 0.66 in., 19.8 mm 600 mm cada uno
15705223 FlexTube 0.63 - 0.66 in., 19.8 mm 1 m cada uno
15606825 FlexTube 0.63 - 0.66 in., 19.8 mm 1,5 m cada uno
15808622 FlexTube 0.63 - 0.66 in., 19.8 mm 25 m cada uno
10338169 Tubo 0.63 - 0.66 in., 6 mm 1 m cada uno
10161160 Tubo 0.63 - 0.66 in., 8 mm 1 m cada uno
10775051 Tubo 0.63 - 0.66 in., 10 mm 1 m cada uno
10156694 Tubo 13 mm 1 m 1 metro
10785051 Tubo 0.63 - 0.66 in., 12 mm 1 m 1 PCS
13 options
Código de producto. 15720189
Marca: SymLine 106575
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los dos sistemas de tubos más flexibles y adaptables para la eliminación segura de residuos de HPLC líquidos: Tubos de PTFE flexibles, ampliables y resistentes a productos químicos con un radio de flexión grande.
  • Fabricado con PTFE para la mejor resistencia química posible
  • Ajustable y fácil de instalar: simplemente acorte el tubo según sea necesario, luego monte la conexión por tornillo y el sellado optimizados
  • Conductor electrostático < 106 (máx.) Ω
  • Diámetro exterior de 16,9 mm o 19,8 mm
  • Disponible en 4 longitudes estándar diferentes de 600, 1200, 1500 y 2500 mm.
  • FlexTube con pared interior en espiral o FlexTubePro con pared interior lisa
  • Especificaciones
    Descripción Symline FlexTube Pro, GL25 (f), diámetro interior = de 13,4 a 13,9 mm, diámetro exterior = de 16,0 a 16,9 mm; exterior formado en espiral e interior suave, PTFE conductor electrostático, longitud: 600 mm; flexible y adaptable
    Esterilizables en autoclave Autoclavable
    Diámetro interior (imperial) 0.52 - 0.54 in.
    Diámetro interior (métrico) 13.4 - 13.9 mm
    Material PTFE-EC
    Diámetro exterior (imperial) 0.63 - 0.66 in., 16.9 mm
    Longitud global (imperial) 23.622 in.
    Longitud global (métrico) 600 mm
    Color Negro
    Tipo de producto FlexTube Pro