Learn More
SymLine Tubos, FlexTube & FlexTube Pro
Descripción
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Symline FlexTube, GL25 (f), diámetro interior = de 14,3 a 14,8 mm, diámetro exterior = de 19,0 a 19,8 mm; exterior e interior formados en espiral, PTFE conductor electrostático, longitud: 600 mm; flexible y adaptable |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Diámetro interior (imperial) | 0.52 - 0.54 in. |
| Diámetro interior (métrico) | 13.4 - 13.9 mm |
| Material | PTFE-EC |
| Diámetro exterior (imperial) | 0.63 - 0.66 in., 19.8 mm |
| Longitud global (imperial) | 23.622 in. |
| Longitud global (métrico) | 600 mm |
| Color | Negro |
| Tipo de producto | FlexTube |