Learn More
SymLine Tubos, FlexTube & FlexTube Pro
Descripción
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Symline FlexTube Pro, GL25 (f), diámetro interior = de 13,4 a 13,9 mm, diámetro exterior = de 16,0 a 16,9 mm; exterior formado en espiral e interior suave, PTFE conductor electrostático, longitud: 2500 mm; flexible y adaptable |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Diámetro interior (imperial) | 0.52 - 0.54 in. |
| Diámetro interior (métrico) | 13.4 - 13.9 mm |
| Material | PTFE-EC |
| Diámetro exterior (imperial) | 0.63 - 0.66 in., 16.9 mm |
| Longitud global (imperial) | 98.4252 in. |
| Longitud global (métrico) | 2,5 m |
| Color | Negro |
| Tipo de producto | FlexTube Pro |