Learn More
SymLine Tubos, FlexTube & FlexTube Pro
Click to view available options
Tipo de producto:
FlexTube
FlexTube Pro
Tubo
Diámetro exterior (imperial):
0.63 - 0.66 in., 10 mm
0.63 - 0.66 in., 12 mm
0.63 - 0.66 in., 16.9 mm
0.63 - 0.66 in., 19.8 mm
0.63 - 0.66 in., 6 mm
0.63 - 0.66 in., 8 mm
13 mm
Longitud global (métrico):
1 m
1,5 m
2,5 m
25 m
600 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
1 metro
cada uno
Descripción
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Tubo de PTFE, conductor electrostático, negro |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Diámetro interior (imperial) | 0.52 - 0.54 in. |
| Diámetro interior (métrico) | 8 mm |
| Material | PTFE-EC |
| Diámetro exterior (imperial) | 0.63 - 0.66 in., 10 mm |
| Longitud global (imperial) | 39-9,53 mm (3/8 pulg.) |
| Longitud global (métrico) | 1 m |
| Color | Negro |
| Tipo de producto | Tubo |