Learn More
KARTELL Sylicon Conical Stopper
Click to view available options
Diámetro del área superior (métrico):
9 mm
13 mm
18 mm
23 mm
26 mm
42 mm
45 mm
48 mm
54 mm
60 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 5
Descripción
- Autoclavable.
- SUITABLE FOR FOODSTUFF.
- MATERIAL: SYLICON
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Color | White |
| Diameter (Metric) Bottom | 34 mm |
| Diámetro exterior (imperial) | 45 mm |
| Diámetro del área superior (métrico) | 45 mm |
| Material | Silicone |
| Esterilidad | No estéril |