Learn More
KARTELL Sylicon Conical Stopper
Código de producto. 10514631
Change view
Click to view available options
Diámetro del área superior (métrico):
9 mm
13 mm
18 mm
23 mm
26 mm
42 mm
45 mm
48 mm
54 mm
60 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 5
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro del área superior (métrico) unitSize
10514631 9 mm paquete de 10
10767292 13 mm paquete de 10
10737482 18 mm paquete de 10
10727672 23 mm paquete de 10
10164811 26 mm paquete de 10
10246241 42 mm paquete de 5
10747672 45 mm paquete de 5
10134861 48 mm paquete de 5
10318371 54 mm paquete de 5
10681312 60 mm paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Código de producto. 10514631 Proveedor KARTELL N.º de proveedor 0380000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
The Sylicon Conical Stopper creates a seal in bottles and flasks.
  • Autoclavable.
  • SUITABLE FOR FOODSTUFF.
  • MATERIAL: SYLICON
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Color White
Diameter (Metric) Bottom 6 mm
Diámetro exterior (imperial) 9 mm
Diámetro del área superior (métrico) 9 mm
Material Silicone