Learn More
Thermo Scientific Chemicals Inhibidor de la Syk
Código de producto. p-7070079
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
5 miligramos
15456299 1 mg 1 miligramo
15446299 5 mg 5 miligramos
2 options
Código de producto. 15456299
Marca: Thermo Scientific Chemicals J64281.M^
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 622387-85-3
Fórmula molecular C18H15N3O3S
Sinónimo Inhibidor de la tirosina cinasa del bazo
Especificaciones
Cantidad 1 mg
Descripción Naranja oscuro
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Para utilizar con (aplicación) Compuesto de oxindol permeable a las células que actúa como un inhibidor potente y reversible de la Syk y competitivo de ATP
Formula Weight (peso de la fórmula) 353.40
Sensibilidad Sensible a la luz
Solubilidad Soluble en DMSO
Formulario Solid
RUO – Research Use Only
Título del producto
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.