Descripción
Abrazadera de termómetro giratorio Cole-Parmer, diámetro: De 6 a 8 mm, cinc niquelado, para uso con: Termómetro, longitud: 159,01 mm, cantidad por paquete: 1 cada uno, tamaño de abertura: De 6,01mm a 8,128mm
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 1 unidad |
| Tipo | Abrazadera de termómetro |
| Material | Zinc niquelado |
| Para utilizar con (equipo) | Termómetro |
| Diámetro (métrico) | Entre 6 y 8 mm |
| Longitud (métrico) | 159,01 mm |
| Tamaño (métrico) del asa | Entre 6,01 y 8,128 mm |
| Jaw Type | Giratorio |