Learn More
OHAUS™ Abrazaderas multiuso giratorias
Código de producto. 15782259 Tienda Ohaus Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño (métrico) del asa:
0 a 69 mm
0 a 76 mm
0 a 95 mm
Jaw Type:
Ajuste doble de 3 dientes
Ajuste simple de 2 dientes
Material:
Acero inoxidable
Mango niquelado
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño (métrico) del asa Jaw Type Material unitSize
15782259 0 a 69 mm Ajuste doble de 3 dientes Mango niquelado cada uno
15792269 0 a 69 mm Ajuste doble de 3 dientes Acero inoxidable cada uno
15702279 0 a 76 mm Ajuste simple de 2 dientes Acero inoxidable cada uno
15792259 0 a 76 mm Ajuste simple de 2 dientes Mango niquelado cada uno
15702269 0 a 95 mm Ajuste simple de 2 dientes Mango niquelado cada uno
5 options
Código de producto. 15782259
Marca: OHAUS™ 30392214
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las abrazaderas multiusos giratorias OHAUS™ están diseñadas para sujetar y colocar de forma segura una gran variedad de materiales de vidrio de laboratorio.
  • Los brazos de extensión con una rotación de 360° permiten la colocación del aparato en varias distancias desde el marco de laboratorio sin comprometer la integridad del experimento
  • Las abrazaderas giratorias y de posición fija sujetan el aparato cerca de la estructura o el soporte del laboratorio y tienen un soporte integral incorporado para acoplarlo a las estructuras del laboratorio o al aparato
  • Disponible con un ajuste simple o doble en cinc chapado en níquel o acero inoxidable
  • Fundas de vinilo antideslizantes y revestidas de fibra de vidrio para temperaturas superiores a los 100 °C (incluidas con todas las abrazaderas de 2 y 3 dientes)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Abrazadera multiusos
Material Mango niquelado
Incluye Fundas de vinilo antideslizantes y revestidas de fibra de vidrio
Descripción Abrazadera, multiusos, CLM-SWIVL3DZM
Longitud (imperial) 7,01 in
Longitud (métrico) 178,00 mm
Tamaño Medio
Tamaño (métrico) del asa 0 a 69 mm
Jaw Type Ajuste doble de 3 dientes