Learn More
Hettich Lab Technology™ Swing-out Rotor without Carriers
Código de producto. 10700095
Change view
Click to view available options
Vel. máx:
15.000 rpm
4.000 rpm
RCF máx.:
2.039 x g
2.218 x g
2.665 x g
24.400 x g
4.193 x g
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Vel. máx RCF máx. unitSize
10700095 4.000 rpm 4.193 x g cada uno
10787141 4.000 rpm 2.665 x g cada uno
10648452 4.000 rpm 2.039 x g cada uno
10094092 4.000 rpm 2.218 x g cada uno
10422405 15.000 rpm 24.400 x g cada uno
5 options
Código de producto. 10700095
Marca: Hettich Lab Technology™ 1494
Swing-out Rotor without Carriers is suitable for performing rate-zonal and isopycnic centrifugations
  • Disponible en varias configuraciones de número de sitio
  • Configurable con distintos portadores y cubos
Especificaciones
Tipo Rotor basculante
Capacidad Variedad de portadores para tubos centrífugos
RCF máx. 4.193 x g
Vel. máx 4.000 rpm
Para utilizar con (equipo) Universal 320/320 R
Ángulo 90°
N.º de lugares 4