Learn More
Hettich Lab Technology™ Swing-out Rotor without Carriers
Descripción
- Disponible en varias configuraciones de número de sitio
- Configurable con distintos portadores y cubos
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Rotor basculante |
| Capacidad | Gran variedad de portadores para tubos centrífugos, incluidas citocámaras |
| RCF máx. | 2.218 x g |
| Vel. máx | 4.000 rpm |
| Para utilizar con (equipo) | Universal 320/320 R |
| Ángulo | 90° |
| N.º de lugares | 2 |