missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Jp Selecta™ Rotor basculante

Código de producto. 12092535
Click to view available options
Vel. máx:
4.200 rpm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 12092535

Marca: Jp Selecta™ 7001326

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Ayudas en aplicaciones de centrifugadoras.

  • Para utilizar con centrífugas Mixtasel-BLT
  • Esterilizable en autoclave

Especificaciones

Vel. máx 4.200 rpm
Diámetro exterior (métrico) 13 mm
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado