Learn More
Biochrom Software de control del sistema de método SWIFT II
Click to view available options
Tipo:
Método SWIFT II - Software de control del sistema
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Includes
Función de seguimiento de auditoría (registro de datos) en cada módulo
- Vista previa de impresión de los resultados, con personalización de formato
- Excelentes capacidades de exportación a hojas de cálculo
- Compatible con Ultrospec 2100, 3100, 3300 y 6300 Pro
- Incluido como paquete estándar para Ultrospec™ 4300 y 5300
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Método SWIFT II - Software de control del sistema |
| Para utilizar con (aplicación) | Barrido de longitud de onda, cinética de reacción, cuantificación, longitud de onda múltiple, accionamiento de tiempo, análisis de fracción, Tm y trabajo de cultivo celular bacteriano de alto rendimiento |
| Para utilizar con (equipo) | Espectrofotómetro Ultrospec |
| Incluye | Una función de seguimiento de auditoría (registro de datos) en cada módulo |