missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SW033291, MedChemExpress

Código de producto. 16463247
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16463247 50 mg 50 miligramos
16477228 10 mg 10 miligramos
16459757 5 mg 5 miligramos
16437206 100 mg 100 miligramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16463247

Marca: Medchem Express HY16968

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress SW033291 is a potent and high-affinity inhibitor of 15-PGDH with a Ki of 0.1 nM. SW033291 increases prostaglandin PGE2 levels in bone marrow and other tissues. SW033291 also promotes tissue regeneration.

SW033291 is a potent and high-affinity inhibitor of 15-PGDH with a Ki of 0.1 nM. SW033291 increases prostaglandin PGE2 levels in bone marrow and other tissues. SW033291 also promotes tissue regeneration.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material SW033291
CAS 459147-39-8
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H20N2OS3
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : 33.33 mg/mL (80.78 mM; ultrasonic and warming and heat to 70°C) ∣Ethanol : 25 mg/mL (60.59 mM; Need ultrasonic)
SMILES NC1=C(S(CCCC)=O)SC2=NC(C3=CC=CS3)=CC(C4=CC=CC=C4)=C21
Peso molecular (g/mol) 412.59
Formula Weight (peso de la fórmula) 412.59
Porcentaje de pureza 98.07%
Grado Research
Forma física Powder
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.