Learn More
SVL™ Llaves de pasos en ángulo recto Torion
Código de producto. 15653447
Change view
Click to view available options
Calibre de tapón:
14,7 mm, vía lateral 10 mm
5,7 mm, brazo lateral: 3 mm
8,7 mm, brazo lateral: 5 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 5
Código de producto. Calibre de tapón unitSize
15653447 8,7 mm, brazo lateral: 5 mm paquete de 10
15557750 5,7 mm, brazo lateral: 3 mm paquete de 10
15567750 14,7 mm, vía lateral 10 mm paquete de 5
3 options
Código de producto. 15653447
Marca: SVL™ 72242
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricados con vidrio de borosilicato
  • La llave de PTFE se atornilla en el conector Torion roscado, para abrir y cerrar la llave de paso
  • No requiere lubricación: sin atascos ni contaminación
  • Capacidad de vacío de hasta 10-2 Torr
  • Los brazos laterales tienen una longitud de 70 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Ángulo recto
Calibre de tapón 8,7 mm, brazo lateral: 5 mm
Material Vidrio de borosilicato
Diámetro del brazo lateral (métrico) 8 mm