Learn More
Juntas para conexiones de repuesto SVL™ Torion
Código de producto. 15312969
Click to view available options
Grosor de la pared (métrico):
14,7mm (calibre)
5,7 mm (calibre)
8,7mm (calibre)
Tipo:
Abrazadera de PTFE
Abrazadera de polipropileno
Pinzas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
Código de producto. 15312969
Marca: SVL 72001
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para su uso con cuerpos de vidrio Torion y anillo de sellado de caucho/PTFE
  • Polipropileno relleno de vidrio para su uso a temperaturas de hasta 180 °C
  • PTFE para su uso a temperaturas de hasta 250 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 10/Paq.
Descripción del artículo Repuestos de Torion
Tipo Abrazadera de polipropileno
Grosor de la pared (métrico) 5,7 mm (calibre)