Learn More
Juntas para conexiones de repuesto SVL™ Torion
Código de producto. 12698405
Change view
Click to view available options
Grosor de la pared (métrico):
14,7mm (calibre)
5,7 mm (calibre)
8,7mm (calibre)
Tipo:
Abrazadera de PTFE
Abrazadera de polipropileno
Pinzas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
Código de producto. Grosor de la pared (métrico) Tipo unitSize
12698405 8,7mm (calibre) Pinzas paquete de 10
12563346 14,7mm (calibre) Abrazadera de polipropileno paquete de 10
15312969 5,7 mm (calibre) Abrazadera de polipropileno paquete de 10
12493531 14,7mm (calibre) Abrazadera de PTFE paquete de 10
12013223 8,7mm (calibre) Abrazadera de polipropileno cada uno
13431819 8,7mm (calibre) Abrazadera de polipropileno paquete de 10
6 options
Código de producto. 12698405
Marca: SVL 72005
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Para su uso con cuerpos de vidrio Torion y anillo de sellado de caucho/PTFE
  • Polipropileno relleno de vidrio para su uso a temperaturas de hasta 180 °C
  • PTFE para su uso a temperaturas de hasta 250 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Pinzas
Grosor de la pared (métrico) 8,7mm (calibre)