Learn More
Juntas para conexiones de repuesto SVL™ Torion
Descripción
- Polipropileno relleno de vidrio para su uso a temperaturas de hasta 180 °C
- PTFE para su uso a temperaturas de hasta 250 °C
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Abrazadera de polipropileno |
| Grosor de la pared (métrico) | 14,7mm (calibre) |