Learn More
Anillos de estanqueidad SVL™ para uniones deslizantes
Descripción
- Anillos de sellado diseñados para proporcionar una junta deslizante
- Ideales para la inserción de termómetros y tubos de vidrio en un sistema SVL™
- Anillos de sellado fabricados con caucho de silicona y revestidos con PTFE para proteger frente a la erosión química
- Amplia gama de tamaños para su uso con tubos de 4,0 a 32,8 mm
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro interior (métrico) | De 11,6 a 12,4 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Juntas de rótula y uniones deslizantes |
| Para utilizar con (equipo) | Cuerpo de vidrio 721-03 |
| Tamaño de junta | 22 |
| Material | Caucho de silicona recubierto de PTFE |
| Tipo | Junta de estanqueidad |