Learn More
Anillos de estanqueidad SVL™ para uniones deslizantes
Código de producto. 10287774
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
4,0 a 4,4 mm
De 11,6 a 12,4 mm
De 13,6 a 14,4 mm
De 15,6 a 16,4 mm
De 17,6 a 18,4 mm
De 19,5 a 20,5 mm
De 21,5 a 22,5 mm
De 29,2 a 30,8 mm
De 31,2 a 32,8 mm
De 5,6 a 6,4 mm
De 6,6 a 7,4 mm
De 7,6 a 8,4 mm
De 9,6 a 10,4 mm
Tamaño de la unidad:
10 PCS
cada uno
paquete de 10
Código de producto. Diámetro interior (métrico) unitSize
10287774 De 31,2 a 32,8 mm paquete de 10
12043133 De 6,6 a 7,4 mm cada uno
10105674 De 6,6 a 7,4 mm paquete de 10
12517816 De 17,6 a 18,4 mm paquete de 10
12607245 De 13,6 a 14,4 mm 10 PCS
10739365 De 21,5 a 22,5 mm paquete de 10
10442205 De 7,6 a 8,4 mm 10 PCS
10635905 4,0 a 4,4 mm paquete de 10
15971631 De 5,6 a 6,4 mm paquete de 10
10645905 De 5,6 a 6,4 mm paquete de 10
12033133 De 5,6 a 6,4 mm cada uno
10146444 De 15,6 a 16,4 mm paquete de 10
10319944 De 9,6 a 10,4 mm paquete de 10
10379984 De 11,6 a 12,4 mm paquete de 10
10014464 De 19,5 a 20,5 mm paquete de 10
11943889 De 29,2 a 30,8 mm paquete de 10
16 options
Código de producto. 10287774
Marca: SVL 70129
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricados con caucho de silicona y recubiertos de PTFE para ofrecer protección contra la erosión química. Los anillos de sellado SVL™ para uniones deslizantes son ideales para la inserción de termómetros y tubos de cristal en un sistema SVL™. Hay disponible una amplia gama de tamaños para su uso con tubos de 4,0 a 32,8 mm.
  • Anillos de sellado diseñados para proporcionar una junta deslizante
  • Ideales para la inserción de termómetros y tubos de vidrio en un sistema SVL™
  • Anillos de sellado fabricados con caucho de silicona y revestidos con PTFE para proteger frente a la erosión química
  • Amplia gama de tamaños para su uso con tubos de 4,0 a 32,8 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro interior (métrico) De 31,2 a 32,8 mm
Para utilizar con (aplicación) Juntas de rótula y uniones deslizantes
Tamaño de junta 42
Material Caucho de silicona recubierto de PTFE
Tipo Junta de estanqueidad