Learn More
Anillo de sellado SVL™ para junta plana
Click to view available options
Tamaño de junta:
15
22
30
42
Tamaño de la unidad:
10 PCS
cada uno
paquete de 10
Descripción
- Caucho de silicona y revestimiento de PTFE para ofrecer protección contra un ataque químico
- El diámetro interior del anillo corresponde al orificio de la rosca de vidrio SVL para que el flujo no esté restringido
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Tamaño de junta: 22 |
| Para utilizar con (aplicación) | Juntas planas |
| Tamaño de junta | 22 |
| Material | Caucho de silicona recubierto de PTFE |
| Tipo | Junta de estanqueidad |