Learn More
Pinzas articuladas metálicas Rotulex™
Código de producto. 12434751
Change view
Click to view available options
Tamaño:
Calibre aproximado: 40 mm
Calibre aproximado: 9 mm
Tamaño del calibre aproximado: 15 mm
Tamaño del calibre aproximado: 20 mm
Tamaño del calibre aproximado: 25 mm
Tamaño del calibre aproximado: 5 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 5
Código de producto. Tamaño unitSize
12434751 Tamaño del calibre aproximado: 5 mm cada uno
13191364 Tamaño del calibre aproximado: 20 mm cada uno
12059032 Tamaño del calibre aproximado: 25 mm cada uno
12099111 Tamaño del calibre aproximado: 15 mm cada uno
15557950 Calibre aproximado: 40 mm paquete de 5
10686475 Calibre aproximado: 9 mm cada uno
6 options
Código de producto. 12434751
Marca: SVL RC13
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Clips de metal de carga por resorte. Las pinzas articuladas metálicas Rotulex™ están diseñadas para asegurar los sistemas de instrumentales de vidrio Rotulex™ correspondientes con juntas de rótula.
  • Aptos para trabajos a altas temperaturas
  • El sistema incluye junta de rótula macho, junta tórica revestida de PTFE y junta de copa hembra que se aseguran con la abrazadera de unión
  • Los componentes se piden por separado
  • Disponibles en diversos tamaños
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Pinzas de unión
Material metálica
Para utilizar con (equipo) Sistema de uniones esféricas Rotulex™
Tamaño Tamaño del calibre aproximado: 5 mm