Learn More
Acoplamiento SVL™ para junta a tope
Descripción
- Acoplamiento de plástico y anillo de sellado diseñado para fijar dos roscas de vidrio SVL™ del mismo diámetro en una junta a tope
- El acoplamiento está fabricado de plástico fenólico y consta de dos secciones roscadas por separado
- El anillo de sellado está fabricado con caucho de silicona y revestido con PTFE para proteger contra la erosión química. El diámetro interior del anillo corresponde al agujero de la rosca de vidrio SVL™ para que el flujo no se vea restringido
- Resisten el calor hasta 200 °C
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | SVL™ y vidrio Quickfit™ |
| Para utilizar con (aplicación) | Para fijar dos roscas de vidrio SVL™ del mismo diámetro en una junta a tope |
| Incluye | Anillo de sellado |
| Cantidad | 10 paq. |
| Tamaño | Tamaño de la junta: 22 |
| Tipo | Acoplamiento SVL™ |