Learn More
Adaptador de rosca/cono SVL™
Descripción
- Incluye rosca SVL™ y toma de vidrio esmerilado Quickfit™
- La rosca acepta tapones de rosca SVL™ y acoplamientos. El cono se ajusta a las tomas Quickfit™
- Fabricado con vidrio borosilicatado resistente a temperaturas y productos químicos
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | SVL™ Screw Thread and Quickfit™ Ground Glass Cone |
| Longitud (métrico) | 85 mm |
| N.º de junta cónica estándar | 29/32 |