Learn More
Adaptador de rosca/cono SVL™
Click to view available options
Tamaño del cono:
14/23
24/29
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Descripción
- Incluye rosca SVL™ y toma de vidrio esmerilado Quickfit™
- La rosca acepta tapones de rosca SVL™ y acoplamientos. El cono se ajusta a las tomas Quickfit™
- Fabricado con vidrio borosilicatado resistente a temperaturas y productos químicos
Especificaciones
Especificaciones
| Tamaño del cono | 24/29 |
| Para utilizar con (equipo) | SVL™ y vidrio Quickfit™ |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Tipo de producto | Cone/Screw thread adapter |
| N.º de junta cónica estándar | 22 |