Learn More
Adaptador de rosca/cono SVL™
Código de producto. 15577740
Change view
Click to view available options
Tamaño del cono:
14/23
24/29
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Tamaño del cono unitSize
15577740 14/23 paquete de 10
15587740 24/29 paquete de 10
15597740 - paquete de 10
3 options
Código de producto. 15577740
Marca: SVL 67070
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Facilita la conexión entre el instrumental de vidrio SVL™ y Quickfit™.
  • Incluye rosca SVL™ y toma de vidrio esmerilado Quickfit™
  • La rosca acepta tapones de rosca SVL™ y acoplamientos. El cono se ajusta a las tomas Quickfit™
  • Fabricado con vidrio borosilicatado resistente a temperaturas y productos químicos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tamaño del cono 14/23
Para utilizar con (equipo) SVL™ y vidrio Quickfit™
Material Vidrio de borosilicato
Tipo de producto Adaptador de rosca/cono
N.º de junta cónica estándar 15