Learn More
Adaptador de cabezal de destilación de Claisen Quickfit™
Código de producto. p-8003027
Change view
Click to view available options
Tipo de junta:
Condensador: 19/26, Matraz: 24/29
Condensador: 24/29, Matraz: 24/29
Tamaño:
Enchufe: 14/23
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 5
Código de producto. Tipo de junta Tamaño unitSize
12048493 Condensador: 24/29, Matraz: 24/29 Enchufe: 14/23 cada uno
12038493 Condensador: 19/26, Matraz: 24/29 Enchufe: 14/23 cada uno
15537970 - - paquete de 5
15547970 - - paquete de 5
15557970 - - -
5 options
Código de producto. 12048493
Marca: Quickfit SH6/33
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Las fundas para uniones de PTFE eliminan la posibilidad de atascos en las uniones
  • Similar a las cabezas de destilación SH4 pero con una toma adicional para aceptar embudo cuentagotas o agitador, etc.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Claisen Still Head
Material Vidrio de borosilicato
Junta cónica estándar 24/29 (condensador), 24/29 (matraz)
Tipo de junta Condensador: 24/29, Matraz: 24/29
Tamaño Enchufe: 14/23