Learn More
Adaptador de cabezal de destilación de Claisen Quickfit™
Click to view available options
Tipo de junta:
Condensador: 19/26, Matraz: 24/29
Condensador: 24/29, Matraz: 24/29
Tamaño:
Enchufe: 14/23
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 5
Descripción
- Similar to the SH4: still heads but with extra socket to accept dropping funnel or stirrer