Learn More
Adaptador de cabezal de destilación de Claisen Quickfit™
Descripción
Similar to the SH4 still heads but with extra socket to accept dropping funnel or stirrer etc.
Especificaciones
Especificaciones
| Tamaño del cono | 19/26 |
| Para utilizar con (equipo) | Used for thermometer, dropping funnel, stirrer |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Tipo de producto | Claisen still head Adapter |