Learn More
SV40 Large T-Antigen Monoclonal Antibody (PAb101 (412)), Invitrogen™
Código de producto. 11374643
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 μL
Tamaño de la unidad:
500 microlitros
11374643 500 μL 500 microlitros
1 options
Código de producto. 11374643
Marca: Invitrogen MA512458
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Mouse Monoclonal Antibody
This antibody reacts with native and denatured large T-antigen. It does not react with the small T-antigen of SV40 or the large T-antigen of BKV, human papovavirus.
The SV40 T antigen is encoded by the early region of the SV40 genome. The large T antigen binds DNA, and complexes with a 53,000 dalton cellular protein, p53, which is required for initiation of viral DNA replication during lytic growth. In addition, the large T antigen binds DNA polymerase and the transcription factor AP-2 and forms a specific complex with the P105 product of the retinoblastoma susceptibility gene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno SV40 Large T-Antigen
Aplicaciones Immunocytochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon PAb101 (412)
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 0.2% BSA and 0.09% sodium azide; pH 7.4
Alias de gen simian vacuolating virus 40; simian virus; Simian virus 40; sv40 large t antigen; sv40 virus large t antigen
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno SV40 transformed mouse line B4
Método de purificación Protein A
Cantidad 500 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Virus
Contenido y almacenamiento 4° C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG2a