missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ SUZ12 Monoclonal Antibody (2B9G12)
GREENER_CHOICE

Código de producto. 17440953 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
17440953 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17440953

Marca: Invitrogen™ MA538638

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

This antibody has been tested in indirect ELISA.

SUZ12 (polycomb protein SUZ12) is a zinc finger gene and has been identified at the breakpoints of a recurrent chromosomal translocation reported in endometrial stromal sarcoma. Recombination of these breakpoints results in the fusion of this gene and JAZF1. SUZ12 is also a component of the PRC2/EED-EZH2 complex which methylates Lys-9 (H3K9me) and Lys-27 (H3K27me) of histone H3 leading to transcriptional repression of the affected target gene. The protein encoded by this gene contains a zinc finger domain in the C terminus of the coding region.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SUZ12
Aplicaciones ELISA, Flow Cytometry, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 2B9G12
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 0.05% sodium azide
génica SUZ12
N.º de referencia del gen Q15022
Alias de gen 2610028O16Rik; AI195385; AU016842; AW536442; chET 9 protein; CHET9; chromatin precipitated E2F target 9 protein; D11Ertd530e; JJAZ1; Joined to JAZF1 protein; Kiaa0160; mKIAA0160; Polycomb protein Suz12; suppressor of zeste 12 homolog; suppressor of zeste 12 homolog (Drosophila); suppressor of zeste 12 protein homolog; Suz12; SUZ12 polycomb repressive complex 2 subunit
Símbolos de los genes SUZ12
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Purified recombinant fragment of human SUZ12 (aa: 1-139) expressed in E. Coli.
Método de purificación Protein G
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 23512
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.