Learn More
Hettich Lab Technology™ Suspension Carrier
Código de producto. p-8009510
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Rotor basculante de suspensión 1624, 1726, 4758
Rotor basculante de suspensión 1798, 4753, 5694, 4446, 4296
Rotor basculante de suspensión 1624 Adaptador 5277, 1357, 1327, 1326
Rotor basculante de suspensión 1624, 4758, 1726 Adaptador 5277, 1357, 1327, 1326
Suspensión, rotor basculante 1460, Placas: MTP, CP, DWP, MS, QP, microensayo (Terasaki), placas de PCR, tiras de PCR con placa
Suspensión, rotor basculante 1494
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize
10740223 Suspensión, rotor basculante 1494 cada uno
10424635 Rotor basculante de suspensión 1624, 1726, 4758 cada uno
10575705 Rotor basculante de suspensión 1624, 4758, 1726 Adaptador 5277, 1357, 1327, 1326 cada uno
10117010 Rotor basculante de suspensión 1798, 4753, 5694, 4446, 4296 cada uno
10049430 Rotor basculante de suspensión 1624 Adaptador 5277, 1357, 1327, 1326 cada uno
11942248 Suspensión, rotor basculante 1460, Placas: MTP, CP, DWP, MS, QP, microensayo (Terasaki), placas de PCR, tiras de PCR con placa cada uno
6 options
Código de producto. 10740223
Marca: Hettich Lab Technology™ 1425
Suspension Carrier fits a swing-out rotor and may accommodate a variety of buckets and/or tubes.
  • Disponibles en distintas configuraciones
  • Configuraciones para una gran cantidad de cargas de trabajo de centrífugas personalizadas
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Suspensión, rotor basculante 1494
Tipo Portador de suspensión
Tipo de recipiente Portador de suspensión oscilante
N.º de lugares Depende del adaptador