Learn More
Poulten Selfe™ Viscosímetros de nivel suspendido
Código de producto. p-8008482
Change view
Click to view available options
Tamaño:
1
2
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño unitSize
13181043 2 cada uno
13161043 1 cada uno
2 options
Código de producto. 13181043
Marca: Poulten Selfe™ 1625/03
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Apto para líquidos transparentes Con certificado de calibración UKAS
  • Tipo BS/IP/SL, IP71. Adecuado para líquidos transparentes. Longitud total nominal 330mm. Tamaño aproximado de la muestra: de 22 ml a 40 ml. Disponible sin certificado de calibración, pregunte al respecto.
  • Con certificado de calibración UKAS.
Especificaciones
Tipo de producto Viscosímetro de nivel de suspensión
Intervalo de viscosidad De 20 a 100 cSt
Certificaciones/conformidad UKAS
Tamaño 2
Volumen (métrico) De 22 a 40 ml