Learn More
Terumo™ Terumo X100 Aguja de seguridad SurGuard™ 2 25Gx5/8 in.-0.50x16 mm Naranja
Descripción
- Mecanismo de bloqueo sencillo para mayor seguridad
- El bloqueo de seguridad se puede activar con una sola mano
- El cono estándar se ajusta igualmente a todas las jeringas luer lock y luer slip
Especificaciones
Especificaciones
| Calibre de aguja | 25 G |
| Incluye | Bloqueo de seguridad |
| Tipo de producto | Aguja hipodérmica |
| Cantidad | 800/paq. |
| Longitud de la aguja (métrico) | 16 mm |