Learn More
WTW™ Kits de pruebas de surfactantes
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | Para aguas residuales, aguas de filtración, aguas superficiales |
| Para utilizar con (equipo) | Fotómetros PhotoLab™ S12, PhotoLab™ Spectral |
| Incluye | Certificados |
| Nº de pruebas | 25 |
| temp | De 0,05 a 1,50 mg/l |
| Suficiente para | 25 pruebas |
| Método de prueba | Photométrique |
| Tipo | Kit de pruebas de celdas de surfactantes c-Ten (catiónico) |