Learn More
Scotchgard™ Película de protección de superficies 2200
Código de producto. 17257660
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
1220 x 1220 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Dimensiones (L x An) unitSize
17257660 1220 x 1220 mm paquete de 10
1 options
Código de producto. 17257660
Marca: Scotchgard™ 7100145510
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Protege cualquier piso de vinilo, superficies de baño y paredes de los retos cotidianos a los que están sometidos. Se puede aplicar a vinilo encerado, hormigón sellado, mármol, azulejos de cerámica, terrazo y muchos más.
  • Película delgada, casi invisible
  • No se necesitan herramientas ni técnicas especiales para instalar o quitar
  • El producto se puede aplicar fácilmente a las superficies en cuestión de minutos
  • Se puede retirar fácilmente antes del decapado o el reacabado del suelo
  • Compatible con procedimientos de limpieza de suelo estándar, desinfectantes de suelo, limpiadores y revestimientos
  • Reduce el número de decapados y recubrimientos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Longitud (métrico) 1220 mm
Anchura (métrico) 1220 mm
Dimensiones (L x An) 1220 x 1220 mm
Cantidad 10/caja