Learn More
SURF5 Antibody (PCRP-MED22-2A7) [Janelia Fluor™ 669], Novus Biologicals™
Código de producto. 30165686
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
30165686 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 30165686 Proveedor Novus Biologicals (Bio-Techne) N.º de proveedor NBP314191JF669
Mouse Monoclonal Antibody
SURF5 Monoclonal antibody specifically detects SURF5 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Immunoprecipitation,Protein Array,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno SURF5
Aplicaciones Flow Cytometry, ELISA, Immunoprecipitation, Protein Array, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon PCRP-MED22-2A7
Conjugado Janelia Fluor 669
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen Med24, mediator complex subunit 22SURF5surfeit 5, mediator of RNA polymerase II transcription subunit 22, MGC48682, Surf-5, Surfeit locus protein 5
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant full-length human SURF5 protein (Uniprot: Q15528)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6837
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b