missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SURF5 Antibody (PCRP-MED22-1E4), mFluor Violet 500 SE, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP3-14190MFV500
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
SURF5 Monoclonal antibody specifically detects SURF5 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
Especificaciones
| SURF5 | |
| Monoclonal | |
| mFluor Violet 500 SE | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| 6837 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG2c |
| Flow Cytometry | |
| PCRP-MED22-1E4 | |
| Flow Cytometry | |
| Med24, mediator complex subunit 22SURF5surfeit 5, mediator of RNA polymerase II transcription subunit 22, MGC48682, Surf-5, Surfeit locus protein 5 | |
| Recombinant full-length human SURF5 protein (Uniprot: Q15528) | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido