Learn More
Thermo Scientific™ Patrones de tamaño de partículas SURF-CAL™
Código de producto. 11834892 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
0,047 μm
0,064 μm
0,083 μm
0,092 μm
0,100 μm
0,155 μm
0,202 μm
0,204 μm
0,220 μm
0,304 μm
0,360 μm
0,498 μm
0,802 μm
0,809 μm
1,112 μm
1,59 μm
2,01 μm
3,04 μm
Concentración:
1 x 10¹°partículas/ml
3 x 108 partículas/ml
Tamaño de la unidad:
50 ml
Código de producto. Diámetro (métrico) Concentración unitSize
11834892 0,498 μm 1 x 10¹°partículas/ml 50 ml
11884862 0,047 μm 3 x 108 partículas/ml 50 ml
11894862 0,047 μm 1 x 10¹°partículas/ml 50 ml
11804872 0,064 μm 3 x 108 partículas/ml 50 ml
11814872 0,064 μm 1 x 10¹°partículas/ml 50 ml
11824872 0,083 μm 3 x 108 partículas/ml 50 ml
11834872 0,083 μm 1 x 10¹°partículas/ml 50 ml
11844872 0,092 μm 3 x 108 partículas/ml 50 ml
11854872 0,092 μm 1 x 10¹°partículas/ml 50 ml
11864872 0,100 μm 3 x 108 partículas/ml 50 ml
11874872 0,100 μm 1 x 10¹°partículas/ml 50 ml
11884892 1,112 μm 3 x 108 partículas/ml 50 ml
11894892 1,112 μm 1 x 10¹°partículas/ml 50 ml
11804882 0,155 μm 3 x 108 partículas/ml 50 ml
11814882 0,155 μm 1 x 10¹°partículas/ml 50 ml
11804902 1,59 μm 3 x 108 partículas/ml 50 ml
11824882 0,202 μm 3 x 108 partículas/ml 50 ml
11814902 2,01 μm 3 x 108 partículas/ml 50 ml
11834882 0,202 μm 1 x 10¹°partículas/ml 50 ml
11844882 0,204 μm 3 x 108 partículas/ml 50 ml
11854882 0,204 μm 1 x 10¹°partículas/ml 50 ml
11864882 0,220 μm 3 x 108 partículas/ml 50 ml
11874882 0,220 μm 1 x 10¹°partículas/ml 50 ml
11824902 3,04 μm 3 x 108 partículas/ml 50 ml
11884882 0,304 μm 3 x 108 partículas/ml 50 ml
11894882 0,304 μm 1 x 10¹°partículas/ml 50 ml
11804892 0,360 μm 3 x 108 partículas/ml 50 ml
11814892 0,360 μm 1 x 10¹°partículas/ml 50 ml
11824892 0,498 μm 3 x 108 partículas/ml 50 ml
11844892 0,809 μm 3 x 108 partículas/ml 50 ml
11854892 0,809 μm 1 x 10¹°partículas/ml 50 ml
11864892 0,802 μm 3 x 108 partículas/ml 50 ml
11874892 0,802 μm 1 x 10¹°partículas/ml 50 ml
33 options
Código de producto. 11834892
Marca: Thermo Scientific™ PD500B
Simplifique la preparación de obleas de calibración mediante estos patrones de tamaño de partículas.
Simplifique la preparación de obleas de calibración mediante patrones de tamaño de partícula Thermo Scientific™ SURF-CAL™ para la calibración y el mantenimiento de sistemas de inspección de superficies de barrido (SSIS). Los tamaños de partículas disponibles se corresponden con los tamaños de puntos de calibración requeridos por los fabricantes de instrumentos.
Thermo Fisher Scientific™, junto con la industria de los semiconductores y la SEMI, ha establecido tamaños específicos de partícula para la calibración de sistemas de inspección de superficies de barrido. En colaboración con los fabricantes de instrumentos, hemos creado la línea de productos SURF-CAL™ para cumplir las directrices de la SEMI en materia de patrones.
  • Se considera que los tamaños disponibles son nodos de determinación del tamaño críticos tal como lo define la International Technology Roadmap for Semiconductors (ITRS).
  • A través del depósito de esferas de poliestireno-látex (PSL) SURF-CAL™ trazables al NIST™ en obleas especialmente seleccionadas, puede efectuar comprobaciones periódicas de la calibración y comparar su escáner con escáneres en otras ubicaciones.
  • También puede evaluar el rendimiento de su SSIS en etapas críticas del proceso de fabricación.
  • Todos los productos están suspendidos en agua desionizada y filtrada en frascos de 50 ml con una concentración de 3 × 108 partículas por ml.
Nota:
Los productos PD1100 y más pequeños también están disponibles con una concentración de 1010 partículas por ml para aplicaciones en las que se emplee la ayuda de un analizador de movilidad diferencial (DMA) u otra técnica de exclusión por tamaño.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Aditivo Ninguno
Concentración 1 x 10¹°partículas/ml
Contenido y almacenamiento A menos que se indique lo contrario, refrigere el producto (entre 2 y 8 °C) cuando no esté en uso, pero no lo congele. Guarde el producto en posición vertical con el frasco bien cerrado. Mezcle el producto mediante una inversión suave manualmente o con una mezcladora vorticial.
Contenido Microesferas de poliestireno en agua filtrada desionizada
Descripción Partículas para calibración y mantenimiento de sistemas de inspección de superficie de barrido (SSIS).
Color Blanco o incoloro
Para utilizar con (aplicación) Calibración y mantenimiento del SSIS
Material Poliestireno
Tipo de producto Patrón de tamaño de partículas
Incluye Certificado de calibración y trazabilidad al NIST
Densidad de las partículas 1,05 g/cm³
Cantidad 50 mL
Índice de refracción 1,59 a 589 nm (25 °C)
Distribución de tamaño 0.006µm
Estabilidad Producto estable durante un mínimo de 12 meses
Diámetro (métrico) 0,498 μm