Learn More
Thermo Scientific™ SureSTART™ WebSeal™ 384-Well Microtiter Plates, Square U-Bottom, Level 2 High-Throughput Applications
Descripción
Thermo Scientific™ SureSTART™ Level 2 WebSeal™ 384-Well Square U-Bottom Microtiter Plates are designed to ensure high quality data with an uninterrupted workflow for high-throughput GC and HPLC/UHPLC applications. They are ideal for regulated labs that use water and polar solvents.
Use Level 2 polypropylene well plates for routine QA/QC workflows, sensitive applications with lower sample concentrations, and data collection for total ion chromatograms (TIC).
These 384-well plates are certified to ensure autosampler compatible physical dimensions and conform to ANSI-SLAS 4-2004 standards. Seal these well plates with SureSTART WebSeal 384-Well Plate Sealing Mats, Square, Level 2.
Polipropileno resistente a productos químicos y al calor
- Amplia compatibilidad química con alcoholes, acetonitrilo y otros disolventes comunes para HPLC
- Soporta temperaturas de −80° C a +121°C
- Probado para GC para garantizar bajos niveles de sustanacias extraíbles
Amplia compatibilidad con instrumentos
- Diseño de tamaño estándar SBS y ANSI
C17
- Formatos de pocillos poco profundos y profundos
- Los pocillos con base en U y V aseguran una recuperación de muestras óptima
Especificaciones
Especificaciones
| Los recipientes | Certified, GC/MS and LC/MS Tested |
| matriz, red, conjunto | 16 x 24 |
| Línea de productos | Webseal |
| Color | Clear |
| Material | Polipropileno |
| N.° de pocillos | 384 |
| Volumen de trabajo (métrico) | De 2 to 35 μl |
| Esterilidad | No estéril |
| Tratamiento de superficie | Sin revestimiento |
| Volumen total del pocillo (métrico) | 58 μl |
| Mostrar más |