Learn More
Thermo Scientific™ Insertos de poliyspring SureSTART™ para viales de 2 ml, alto rendimiento de nivel 1
Código de producto. 17353903 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
N.° por paquete:
100/paq.
1000/paq.
5000/paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 1000
paquete de 5000
Código de producto. 17353903
Marca: Thermo Scientific™ 6EME03CPPSPF
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice insertos de plástico de polyspring SureSTART™ de nivel 1 de rendimiento en viales de rosca, a presión o con rosca de 2 ml al analizar tamaños de muestra pequeños de menos de 2 ml.
Utilice insertos de plástico de polyspring Thermo Scientific™ con viales de rosca, con rosca o a presión de 2 ml para maximizar el volumen de inyección al analizar muestras de < 2 ml. El polyspring integrado en la parte inferior del inserto centra el inserto en el vial, garantiza un buen sellado con el tapón de los viales y proporciona una almohadilla contra el contacto de la aguja. Estos insertos de plástico tienen una pequeña capacidad de volumen total de < 400 μl y un volumen residual mínimo de 2 μl. Cuando se colocan y se sellan dentro de un vial de 2 ml, se pueden utilizar micromuestras en bandejas de muestreador automático convencionales. Estos insertos son de nivel de rendimiento 2, lo que significa que se han diseñado para garantizar datos de alta calidad con un flujo de trabajo ininterrumpido en aplicaciones de alto rendimiento. Están certificados con la especificación para garantizar las dimensiones físicas.
Características
  • Cumple con todos los requisitos de las farmacopeas de EE. UU., la UE y Japón
  • Utilícelo con viales con rosca de 9 mm, viales de 11 mm a presión o viales de rosca de 11 mm
  • Selle los viales con tapones de rosca y septos de 9 mm, tapones de rosca y septos de 11 mm o tapones a presión y septos de 11 mm, según el vial utilizado
Viales de rendimiento de nivel 2: para aplicaciones de alto rendimiento
  • Adecuados para aplicaciones de GC, HPLC/UHPLC y espectrometría de masas (MS)
Certificación de especificación
  • Todos los insertos Thermo Scientific SureSTART se verifican dimensionalmente
  • Inspeccionados mediante inspección óptica y de medidores automatizada para garantizar las dimensiones y tolerancias críticas
  • Uniformes y sin defectos
Lote trazable
  • 100 % trazable a lo largo del proceso de fabricación
  • Certificado de conformidad disponible por número de lote previa solicitud
Acerca de los viales, tapones, insertos y kits Thermo Scientific SureSTART
Los viales y tapones SureSTART están disponibles en tres niveles de rendimiento. Ahora puede elegir los productos que mejor se adapten a sus necesidades analíticas, de rendimiento o presupuestarias.
  • Los viales y tapones de nivel 1 están indicados para aplicaciones diarias y son adecuados para aplicaciones de aseguramiento y control de calidad mediante detectores de núcleo.
  • Los viales, tapones, insertos y kits de nivel 2 son para aplicaciones de alto rendimiento. Estos viales tienen un contenido de metal muy bajo, extraíbles y lixiviables para proporcionar datos de alta calidad con un flujo de trabajo ininterrumpido.
  • Los viales, tapones, insertos y kits de nivel 3 están indicados para aplicaciones de alto rendimiento. Utilice el nivel 3 para las muestras y analitos más valiosos propensos a la adsorción de vidrio para ofrecer unos resultados coherentes y reproducibles para los análisis más exigentes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro interior (métrico) 6 mm
Color Clear
Diámetro exterior (imperial) 6 mm
Material Polipropileno transparente
Esterilidad Non-sterile
Desechables Single-use
Para utilizar con (aplicación) Micro Sampling
Graduaciones 0,1 mL
Tipo de inserto Inserts with spring for HPLC and GC Vials
N.° por paquete 5000/paq.
Tipo de empaquetado 50 Packs of 100
Volumen residual (métrico) 4 μl
Estilo de la base Cónico con polyspring
Línea de productos SureSTART nivel 1
Volumen total (métrico) 0,3 mL
Altura (métrico) 31 mm
Certificaciones/conformidad Certificación de especificación
Tipo Inserto de plástico de polyspring
Marking Spot No
Volume (Metric) Usable 0,25 mL
Para utilizar con (equipo) 2 mL Vials