Learn More
Thermo Scientific™ Kits de tapones y viales de rosca SureSTART™ MSCERT+, aplicaciones de alto rendimiento de nivel 3
Código de producto. p-7237215 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
0,3 mL
1,5 mL
2 mL
Material:
Vidrio transparente
Vidrio ámbar
Color del tapón:
Azul
Gris
Septo:
Silicona azul/PTFE transparente
Silicona azul/PTFE transparente; precortado
Silicona blanca/PTFE rojo; precortado, unido
Silicona transparente/PTFE transparente; unido
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Volumen (métrico) Material Color del tapón Septo unitSize
17303973 0,3 mL Vidrio transparente Azul Silicona transparente/PTFE transparente; unido paquete de 100
17313973 2 mL Vidrio transparente Azul Silicona transparente/PTFE transparente; unido paquete de 100
17333973 2 mL Vidrio ámbar Azul Silicona transparente/PTFE transparente; unido paquete de 100
17343973 2 mL Vidrio ámbar Azul Silicona azul/PTFE transparente paquete de 100
17353973 0,3 mL Vidrio transparente Gris Silicona blanca/PTFE rojo; precortado, unido paquete de 100
17363973 1,5 mL Vidrio transparente Gris Silicona blanca/PTFE rojo; precortado, unido paquete de 100
17373973 2 mL Vidrio transparente Azul Silicona azul/PTFE transparente; precortado paquete de 100
17383973 2 mL Vidrio ámbar Azul Silicona azul/PTFE transparente; precortado paquete de 100
17323973 2 mL Vidrio transparente Azul Silicona azul/PTFE transparente paquete de 100
9 options
Código de producto. 17303973
Marca: Thermo Scientific™ 6PMCK30LVW
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Satisfaga sus necesidades de certificación y documentación con nuestros kits de viales y tapones de rosca Thermo Scientific™ SureSTART™ MSCERT+ de nivel 3.
Satisfaga sus necesidades de certificación y documentación con nuestros kits de viales y tapones de rosca Thermo Scientific™ SureSTART™ MSCERT+ de nivel 3. Seleccione los productos de nivel 3 para obtener el máximo rendimiento y sensibilidad de sus métodos, al tiempo que mantiene los más altos niveles de seguridad e integridad de las muestras. Elija entre una variedad de kits con viales de rosca corta con puntos de marcado en vidrio transparente o ámbar y tapones de polipropileno con septos de silicona/PTFE diseñados para reducir los problemas relacionados con las agujas del muestreador automático. Hay disponibles opciones de septos precortados y unidos. Seleccione kits con viales SureStop™ y/o tapones de rosca AVCS™ para obtener un sellado eficaz, datos uniformes y mejorar el procesamiento de muestras.
MSCERT+ (solo kits)
Kits certificados de alto rendimiento para su uso en aplicaciones de investigación de espectrometría de masas: con un nivel de seguridad adicional.
Nuestros kits MSCERT+ se analizan tanto mediante LC-MS como GC-MS para garantizar que no hay agentes de fabricación residuales, lixiviables ni extraíbles presentes en el vial que puedan generar picos cromatográficos falsos e interferir con sus resultados. También se prueban y certifican hasta 15 especificaciones físicas críticas para evitar problemas técnicos/de rendimiento. Los clientes reciben los resultados de las pruebas y el certificado de análisis en la caja del kit. Los componentes del kit se limpian previamente para proporcionar el menor contenido de iones y niveles de partículas en los viales, a fin de proteger la integridad de la muestra y garantizar que no haya suciedad o polvo de fabricación que pueda afectar a la vida útil de la columna y al rendimiento del sistema. Muy recomendable para el análisis de inyección directa (DIA).
Viales y tapones SureStop con sistema avanzado de cierre de frascos (AVCS):
Esta combinación patentada de tapón/vial con rosca cuenta con un diseño de anillo de sellado resistente al empuje, una compresión controlada del septo y un borde para el posicionamiento del tapón SureStop para garantizar un sellado eficaz que elimine el sobresellado excesivo o insuficiente, reduzca la evaporación de disolventes y genere menos interrupciones del muestreador automático. Los viales SureStop y los tapones AVCS son compatibles con todos los muestreadores automáticos de LC y GC. También contienen bajos niveles de lixiviables lo que los convierte en una alternativa ideal a los tapones unidos para quienes buscan espectros más limpios.
Los niveles de rendimiento de SureSTART
• Nivel 1: Análisis diarios
Cromatografía aprobada
Los productos SureSTART de nivel 1 tienen un coste optimizado, son aptos para todo tipo de instrumentos y su calidad ha sido probada para ofrecer el rendimiento, la seguridad de las muestras y la reproducibilidad necesarios para los análisis diarios. Son la solución ideal para verificar la presencia y cuantificación de compuestos mediante técnicas de detección como UV, RI y FID.
• Nivel 2: Análisis de alto rendimiento
Cuando la solidez y la reproducibilidad son clave
Los productos SureSTART de nivel 2 tienen un contenido de metal muy bajo, extraíbles y lixiviables para garantizar que se cumplen los altos estándares que necesita para satisfacer sus requisitos normativos. Estos productos admiten análisis rutinarios y proporcionan datos de alta calidad con un flujo de trabajo ininterrumpido.
• Nivel 3: Alto rendimiento
Cuando la sensibilidad es una necesidad
Los productos SureSTART de nivel 3 se envasan en salas limpias para protegerlos de los factores ambientales. Contienen los niveles más bajos de metales, extraíbles y lixiviables para garantizar una sensibilidad y selectividad uniformes y reproducibles para los analitos más exigentes. Elija estos productos para obtener el máximo rendimiento del método y altos niveles de seguridad e integridad de las muestras.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color del tapón Azul
Color (sello) Clear/Clear
Diámetro de la abertura (métrico) 6 mm
Diámetro interior (métrico) 12 mm
Material Vidrio transparente
Volumen (métrico) 0,3 mL
Septo Silicona transparente/PTFE transparente; unido
Incluye 100 viales y tapones
Tamaño de la abertura (métrico) 9mm
Dureza 55 shore
Línea de productos SureSTART nivel 3
Volumen total (métrico) 0,3 mL
Material del cierre Polipropileno
Tipo de tapón Tapón de rosca, nivel 3
Grosor (métrico) 1 mm
Tamaño del tapón 9mm
Marking Spot Sí
Septa Size (Metric) 9mm
Tipo de vial Vial de vidrio de rosca corta de 0,3 ml, nivel 3
Certificaciones/conformidad MSCERT+
Altura (métrico) 32 mm
Tipo de producto Kit de viales y tapones MSCERT+, nivel 3